Fosforocloridato de dietilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H33820.14 H33820.22
H33820.14EA 44 EUR
H33820.14 H33820.22
Fosforocloridato de dietilo ≥97%
Fosforocloridato de dietilo
Formula: C₄H₁₀ClO₃P
MW: 172,55 g/mol
Pto. Ebullición: 60 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,194
Pto. de inflamación: 61 °C (142 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009075
Núm. CAS: 814-49-3
EINECS: 212-369-4
UN: 3278
ADR: 6.1,I