Peróxido de estroncio (∼12,3% O₂)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
46310.A1 46310.A7 46310.30
46310.A1EA 283 EUR
46310.A1 46310.A7 46310.30
Peróxido de estroncio (∼12,3% O₂)
Peróxido de estroncio
CAS No.: 1314-18-7 Molecular Formula: O2Sr Formula Weight: 119.62 Physical Form: -100 Mesh Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Pale brown Melting Point: 215° dec. UN No.: 1509 MDL No.: MFCD00084686 Product Specifications are subject to amendment and may change over time.
Formula: O₂Sr
Pto. de fusión: 215 °C (desc.)
Densidad: 1,6 g/cm³ (60 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084686
Núm. CAS: 1314-18-7
EINECS: 215-224-6
UN: 1509
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 14,8847
Order Now
Resultados test especificaciones
Available Oxygen 12.3% min