Tritelururo de diantimonio ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
45922.18
45922.09
45922.18EA
920
EUR
45922.18
45922.09
Tritelururo de diantimonio ≥99.999% (metals basis)
Tritelururo de diantimonio
Purity: 99.999%
CAS No.: 1327-50-0
Molecular Formula: Sb2Te3
Formula Weight: 626.30
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 6.5
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 629°
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00016320
Formula:
Sb₂Te₃ Pto. de fusión: 629 °C Densidad: 6,5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016320 Núm. CAS: 1327-50-0 EINECS: 215-480-9 UN: 1549 ADR: 6.1,III |