Dióxido de circonio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A13578.22 A13578.0E A13578.36
A13578.22EA 25.6 EUR
A13578.22 A13578.0E A13578.36
Dióxido de circonio ≥99%
Dióxido de circonio
Formula: ZrO₂
Pto. Ebullición: 4300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2680 °C
Densidad: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011310
Núm. CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Índice Merck: 14,10180