Azetidina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H56351.03 H56351.06
H56351.03EA 159 EUR
H56351.03 H56351.06
Azetidina ≥98%
Azetidina
Formula: C₃H₇N
Pto. Ebullición: 61…62 °C
Densidad: 0,847
Pto. de inflamación: –21 °C (–6 °F)
Número MDL: MFCD00005165
Núm. CAS: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
ADR: 3,II