Tioacetato de S-fenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
H55175.06
H55175.14
H55175.06EA
58.7
EUR
H55175.06
H55175.14
Tioacetato de S-fenilo ≥98%
Tioacetato de S-fenilo
Purity: 98%
CAS No.: 934-87-2
Molecular Formula: C8H8OS
Formula Weight: 152.21
Flash Point: 79°(174°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.124
Refractive Index: 1.5700
Appearance: Colourless
Boiling Point: 99-100°/6mm
MDL No.: MFCD00008752
Formula:
C₈H₈OS MW: 152,22 g/mol Pto. Ebullición: 99…100 °C (6 mmHg) Densidad: 1,124 Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008752 Núm. CAS: 934-87-2 EINECS: 213-294-2 |