4,6-Dicloro-5-nitropirimidina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H56252.03 H56252.06 H56252.14
H56252.03EA 70.8 EUR
H56252.03 H56252.06 H56252.14
4,6-Dicloro-5-nitropirimidina ≥98%
4,6-Dicloro-5-nitropirimidina
Formula: C₄HCl₂N₃O₂
MW: 193,98 g/mol
Pto. de fusión: 100…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006107
Núm. CAS: 4316-93-2
EINECS: 224-340-6