terc-Butanolato de litio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
46366.A1
46366.30
46366.A1EA
786
EUR
46366.A1
46366.30
terc-Butanolato de litio ≥99%
terc-Butanolato de litio
Purity: 99%
CAS No.: 1907-33-1
Molecular Formula: C4H9LiO
Formula Weight: 80.06
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White to cream
Odour: Odourless
Melting Point: ca 150° dec.
Beilstein Reference: 3620018
UN No.: 3206
MDL No.: MFCD00050479
Formula:
C₄H₉LiO Pto. de fusión: ∼ 150 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00050479 Núm. CAS: 1907-33-1 EINECS: 217-611-5 UN: 3206 ADR: 4.2,II |