3,3-Dimetilbutiraldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3-Dimethylbutanal
H55522.AA H55522.XF
H55522.AAEA 267 EUR
H55522.AA H55522.XF
3,3-Dimetilbutiraldehído ≥97%
3,3-Dimetilbutiraldehído
Formula: C₆H₁₂O
Pto. Ebullición: 104…106 °C
Densidad: 0,798
Pto. de inflamación: 13 °C (55 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042807
Núm. CAS: 2987-16-8
EINECS: 221-054-3
UN: 1989
ADR: 3,III