(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-BINOL, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol
B1142-25G B1142-5G
TCIAB1142-25GEA 219 EUR
TCIAB1142-25G TCIAB1142-5G
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naftol
Formula: C₂₀H₁₄O₂
Número MDL: MFCD00004068
Núm. CAS: 18531-94-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b68eb888f3576ea864fc96d6285eb7a77a779429&vid=b68eb888f3576ea864fc96d6285eb7a77a779429&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 212.0 deg-C