4-Iodobenzaldehído ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0612-1G I0612-5G
TCIAI0612-1GEA 51 EUR
TCIAI0612-1G TCIAI0612-5G
4-Iodobenzaldehído ≥96.0% (por GC)
4-Iodobenzaldehído
Formula: C₇H₅IO
MW: 232,02 g/mol
Pto. Ebullición: 265°C
Número MDL: MFCD00039576
Núm. CAS: 15164-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f4034650d0260f2dc4225bb20ad761fab1a5039&vid=5f4034650d0260f2dc4225bb20ad761fab1a5039&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %