Imidazolidin-2-ona hemihidrato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
122040025 122040250 122045000 122040100
ACRO122040025EA 192 EUR
ACRO122040025 ACRO122040250 ACRO122045000 ACRO122040100
Imidazolidin-2-ona hemihidrato 99+%
Imidazolidin-2-ona hemihidrato
Formula: C₃H₆N₂O·0.5H₂O
Pto. Ebullición: >100 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 58 °C
Pto. de inflamación: 265 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02662355
Núm. CAS: 121325-67-5
EINECS: 204-436-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤13 %
GC ≥99.0 %
Elemental Analysis 5.1 to 5.6 % N