3-yodooxetano 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Iodo-1,3-epoxypropane, 1,3-Epoxy-2-iodopropane
H57302.MD H57302.ME
H57302.MDEA 215 EUR
H57302.MD H57302.ME
3-yodooxetano 95%
3-yodooxetano
Formula: C₃H₅IO
MW: 183.98 g/mol
Pto. Ebullición: 166 °C
Densidad: 2.14
Pto. de inflamación: 54 °C (129 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08544403
Núm. CAS: 26272-85-5
UN: 1993
ADR: 3 III