Dextran sulfato, sal sódica, M.W. 40000 - 50000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Dextran sulphate sodium from Dextran
J14489.09 J14489.22 J14489.18
J14489.09EA 190 EUR
J14489.09 J14489.22 J14489.18
Dextran sulfato, sal sódica, M.W. 40000 - 50000
Dextran sulfato, sal sódica
Formula: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081551
Núm. CAS: 9011-18-1
Índice Merck: 14,2951