Bromuro de didodecildimetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1974-25G D1974-500G D1974-100G
TCIAD1974-25GEA 60 EUR
TCIAD1974-25G TCIAD1974-500G TCIAD1974-100G
Bromuro de didodecildimetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de didodecildimetilamonio
Formula: C₂₆H₅₆BrN
MW: 462,65 g/mol
Número MDL: MFCD00041969
Núm. CAS: 3282-73-3
EINECS: 221-923-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=068ff02ccb90f92fadcb1b73b51bf7f22d2334aa&vid=068ff02ccb90f92fadcb1b73b51bf7f22d2334aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 167.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency