Estearato de isobutilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43070.2500 8.43070.0100 8.43070.1000
8.43070.2500EA 122 EUR
8.43070.2500 8.43070.0100 8.43070.1000
Estearato de isobutilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Estearato de isobutilo
Formula: C₂₂H₄₄O₂
Núm. CAS: 646-13-9
EINECS: 211-466-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 28.9 °C
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)