Bis(2-bromoetil) éter 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L11510.06
L11510.14
L11510.06EA
61
EUR
L11510.06
L11510.14
Bis(2-bromoetil) éter 95%
Bis(2-bromoetil) éter
Purity: 96%
CAS No.: 5414-19-7
Molecular Formula: BrCH2CH2OCH2CH2Br
Formula Weight: 231.93
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5140
Boiling Point: 92-93°/12mm
Beilstein Reference: 1098335
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00039196
Formula:
C₄H₈Br₂O Pto. Ebullición: 92…93 °C (12 mmHg) Densidad: 1,845 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039196 Núm. CAS: 5414-19-7 EINECS: 226-504-2 UN: 2810 ADR: 6.1,II |