Bromuro de (bromometil)trifenilfosfonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
321480050 321480250
ACRO321480050EA 39.8 EUR
ACRO321480050 ACRO321480250
Bromuro de (bromometil)trifenilfosfonio 98%
Bromuro de (bromometil)trifenilfosfonio
Formula: C₁₉H₁₇Br₂P
MW: 436.1200 g/mol
Pto. de fusión: 230…235 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011864
Núm. CAS: 1034-49-7
EINECS: 213-857-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige to pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 232 to 242 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %