Bromuro de (bromometil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1206-25G B1206-5G
TCIAB1206-25GEA 107 EUR
TCIAB1206-25G TCIAB1206-5G
Bromuro de (bromometil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de (bromometil)trifenilfosfonio
Formula: C₁₉H₁₇Br₂P
MW: 436.1200 g/mol
Número MDL: MFCD00011864
Núm. CAS: 1034-49-7
EINECS: 213-857-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75f53c66ebf343d5413b4bdedaf3246749b60fc8&vid=75f53c66ebf343d5413b4bdedaf3246749b60fc8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency