α,α-Difluorophenylacetic acid ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
α,α-Difluorobenzeneacetic acid
H26028.MD
H26028.03
H26028.MDEA
61
EUR
H26028.MD
H26028.03
α,α-Difluorophenylacetic acid ≥99%
α,α-Difluorophenylacetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 360-03-2
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Melting Point: 73-76°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00498146
Formula:
C₈H₆F₂O₂ Pto. de fusión: 73…76 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00498146 Núm. CAS: 360-03-2 UN: 3261 ADR: 8,III |