α-Fluorophenylacetic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Fluoro-2-phenylacetic acid, alpha-Fluorophenylacetic acid
L01745.04
L01745.MC
L01745.ME
L01745.04EA
213
EUR
L01745.04
L01745.MC
L01745.ME
α-Fluorophenylacetic acid ≥98%
α-Fluorophenylacetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1578-63-8
Molecular Formula: C6H5CHFCO2H
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 2087378
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004221
Formula:
C₈H₇FO₂ Pto. de fusión: 78…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004221 Núm. CAS: 1578-63-8 EINECS: 216-420-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |