1,1,2-Trimetoxietano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methoxyacetaldehyde dimethyl Acetal
T0831-25ML T0831-100ML
TCIAT0831-25MLEA 98 EUR
TCIAT0831-25ML TCIAT0831-100ML
1,1,2-Trimetoxietano ≥98.0% (por GC)
1,1,2-Trimetoxietano
Formula: C₅H₁₂O₃
MW: 120,1470 g/mol
Pto. Ebullición: 126°C
Pto. de inflamación: 23°C
Número MDL: MFCD00008486
Núm. CAS: 24332-20-5
EINECS: 246-175-9
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aaa3dcfaba7c77ccbfb1f38b62ba6c4a3c5e5a6f&vid=aaa3dcfaba7c77ccbfb1f38b62ba6c4a3c5e5a6f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %