Estearohidrazida ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Stearicacidhydrazide
A18291.09
A18291.18
A18291.30
A18291.09EA
44.5
EUR
A18291.09
A18291.18
A18291.30
Estearohidrazida ≥97%
Estearohidrazida
Purity: 97%
CAS No.: 4130-54-5
Molecular Formula: CH3(CH2)16CONHNH2
Formula Weight: 298.51
Melting Point: 114-116°
MDL No.: MFCD00014764
Formula:
C₁₈H₃₈N₂O MW: 298.51 g/mol Pto. de fusión: 114…116 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014764 Núm. CAS: 4130-54-5 EINECS: 223-946-8 |