Valerohidrazida 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Pentanehydrazide
L01555.06
L01555.14
L01555.06EA
30.8
EUR
L01555.06
L01555.14
Valerohidrazida 95%
Valerohidrazida
Purity: 95%
CAS No.: 38291-82-6
Molecular Formula: CH3(CH2)3CONHNH2
Formula Weight: 116.16
Melting Point: 55-64°
Beilstein Reference: 1744747
Formula:
C₅H₁₂N₂O MW: 116.16 g/mol Pto. de fusión: 55…64 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025137 Núm. CAS: 38291-82-6 EINECS: 253-864-8 |