4,4,4-Trifluorobutirato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 4,4,4-trifluorobutanoate, Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
L11399.03
L11399.06
L11399.03EA
23.7
EUR
L11399.03
L11399.06
4,4,4-Trifluorobutirato de etilo ≥98%
4,4,4-Trifluorobutirato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 371-26-6
Molecular Formula: CF2CH2CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 170.13
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.3520
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 1769215
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00041398
Formula:
C₆H₉F₃O₂ MW: 170,13 g/mol Pto. Ebullición: 126…127 °C Densidad: 1,160 Pto. de inflamación: 33 °C (91 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041398 Núm. CAS: 371-26-6 UN: 3272 ADR: 3,III |