Nicotinohidrazida 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
148200250 148201000
ACRO148200250EA 51 EUR
ACRO148200250 ACRO148201000
Nicotinohidrazida 97%
Nicotinohidrazida
Formula: C₆H₇N₃O
Pto. de fusión: 160…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006383
Núm. CAS: 553-53-7
EINECS: 209-041-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 163 °C
Assay ≥96.0 %