Triacetato de tulio hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
14582.04
14582.09
14582.04EA
152
EUR
14582.04
14582.09
Triacetato de tulio hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Triacetato de tulio hidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 314041-04-8
Molecular Formula: Tm(OOCCH3)3.xH2O
Formula Weight: 346.07(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00013046
Formula:
C₆H₉O₆Tm·H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013046 Núm. CAS: 314041-04-8 EINECS: 254-326-5 |