Ortocarbonato de tetraetilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A17835.06
A17835.14
A17835.22
A17835.06EA
44.7
EUR
A17835.06
A17835.14
A17835.22
Ortocarbonato de tetraetilo ≥98%
Ortocarbonato de tetraetilo
Purity: 98+%
CAS No.: 78-09-1
Molecular Formula: C9H20O4
Formula Weight: 192.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.3930
Boiling Point: 158-161°
Beilstein Reference: 1747401
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009221
Formula:
C₉H₂₀O₄ MW: 192,26 g/mol Pto. Ebullición: 158…161 °C Densidad: 0,917 Pto. de inflamación: 52 °C (125 °F) |
Número MDL:
MFCD00009221 Núm. CAS: 78-09-1 EINECS: 201-082-2 UN: 3272 ADR: 3,III |