Ciclobutanocarbonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97%
CAS No.: 4426-11-3
Molecular Formula: C5H7N
Formula Weight: 81.12
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4325
Odour: Recognizable
Boiling Point: 144-146°
Beilstein Reference: 2037573
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00013735
Formula:
C₅H₇N Pto. Ebullición: 144…146 °C Densidad: 0,868 Pto. de inflamación: 42 °C (107 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013735 Núm. CAS: 4426-11-3 EINECS: 224-606-1 UN: 1992 ADR: 3,III |