Bromuro de (4-bromobencil)trifenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A15220.06 A15220.14
A15220.06EA 66.5 EUR
A15220.06 A15220.14
Bromuro de (4-bromobencil)trifenilfosfonio ≥98%
Bromuro de (4-bromobencil)trifenilfosfonio
Purity: 98% CAS No.: 51044-13-4 Molecular Formula: C25H21Br2P Formula Weight: 512.24 Melting Point: 270-273° Beilstein Reference: 4173386
Formula: C₂₅H₂₁Br₂P
MW: 512.24 g/mol
Pto. de fusión: 270…273 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051922
Núm. CAS: 51044-13-4