Bromuro de trifenil(4-metilbencil)fosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L01562.06
L01562.14
L01562.06EA
37.7
EUR
L01562.06
L01562.14
Bromuro de trifenil(4-metilbencil)fosfonio ≥98%
Bromuro de trifenil(4-metilbencil)fosfonio
Purity: 98+%
CAS No.: 2378-86-1
Molecular Formula: C26H24BrP
Formula Weight: 447.36
Melting Point: 268-270°
Beilstein Reference: 3810292
Formula:
C₂₆H₂₄BrP MW: 447,36 g/mol Pto. de fusión: 268…270 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00031580 Núm. CAS: 2378-86-1 EINECS: 219-159-4 |