Cloruro de (4-clorobencil)trifenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11769.14
A11769.22
A11769.36
A11769.14EA
70.4
EUR
A11769.14
A11769.22
A11769.36
Cloruro de (4-clorobencil)trifenilfosfonio ≥98%
Cloruro de (4-clorobencil)trifenilfosfonio
Purity: 98+%
CAS No.: 1530-39-8
Molecular Formula: C25H21Cl2P
Formula Weight: 423.32
Melting Point: 286-291°
Beilstein Reference: 4173400
Formula:
C₂₅H₂₁Cl₂P MW: 423.32 g/mol Pto. de fusión: 286…291 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041533 Núm. CAS: 1530-39-8 EINECS: 216-228-0 |