3,4-Diclorotolueno-α-tiol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L03226.03 L03226.06
L03226.03EA 42.4 EUR
L03226.03 L03226.06
3,4-Diclorotolueno-α-tiol ≥97%
3,4-Diclorotolueno-α-tiol
Purity: 97% CAS No.: 36480-40-7 Molecular Formula: C7H6Cl2S Formula Weight: 193.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6070 Boiling Point: 152-153°/12mm Beilstein Reference: 3237473 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00039651
Formula: C₇H₆Cl₂S
MW: 193.10 g/mol
Pto. Ebullición: 152…153 °C (12 mmHg)
Densidad: 1.362
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039651
Núm. CAS: 36480-40-7
EINECS: 253-054-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III