2,4-Diclorotolueno-α-tiol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (2,4-Dichlorophenyl)methanethiol, 2,4-Dichlorobenzenemethanethiol
B24999.06 B24999.14
B24999.06EA 58.6 EUR
B24999.06 B24999.14
2,4-Diclorotolueno-α-tiol ≥98%
2,4-Diclorotolueno-α-tiol
Purity: 98+% CAS No.: 59293-67-3 Molecular Formula: C7H6Cl2S Formula Weight: 193.10 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.6045 Boiling Point: 150-151°/12mm Beilstein Reference: 509602 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00039650
Formula: C₇H₆Cl₂S
MW: 193.10 g/mol
Pto. Ebullición: 150…151 °C (12 mmHg)
Densidad: 1.36
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039650
Núm. CAS: 59293-67-3
EINECS: 261-687-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III