Ioduro de trifenilisopropilfosfonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
137080250 137081000
ACRO137080250EA 75.9 EUR
ACRO137080250 ACRO137081000
Ioduro de trifenilisopropilfosfonio 98%
Ioduro de trifenilisopropilfosfonio
Formula: C₂₁H₂₂IP
Pto. de fusión: 192…197 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031595
Núm. CAS: 24470-78-8
EINECS: 246-281-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 200 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
Specific optical rotation +67° to +69° (20 °C, 589 nm) (c=2.3, CHCl3)