Ioduro de trifenilisopropilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12881.09
A12881.22
A12881.30
A12881.09EA
37.9
EUR
A12881.09
A12881.22
A12881.30
Ioduro de trifenilisopropilfosfonio ≥98%
Ioduro de trifenilisopropilfosfonio
Purity: 98+%
CAS No.: 24470-78-8
Molecular Formula: (CH3)2CHP(C6H5)3I
Formula Weight: 432.29
Melting Point: 195-198°
Beilstein Reference: 3599629
Formula:
C₂₁H₂₂IP MW: 432.29 g/mol Pto. de fusión: 195…198 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00031595 Núm. CAS: 24470-78-8 EINECS: 246-281-5 |