Cloruro de α-fenilbencenoacetilo ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L00171.09
L00171.18
L00171.09EA
25.9
EUR
L00171.09
L00171.18
Cloruro de α-fenilbencenoacetilo ≥90%
Cloruro de α-fenilbencenoacetilo
Purity: 90+%
CAS No.: 1871-76-7
Molecular Formula: C14H11ClO
Formula Weight: 230.69
Melting Point: 50-56°
Boiling Point: 175-176°/17mm
Merck Reference: 14,3316
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013655
Formula:
C₁₄H₁₁ClO Pto. Ebullición: 175…176 °C (17 mmHg) Pto. de fusión: 50…56 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013655 Núm. CAS: 1871-76-7 EINECS: 217-493-5 UN: 3261 ADR: 8,II Índice Merck: 14,3316 |