Dihidrogenofosfato de 2-aminoetilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: O-Phosphorylethanolamine
367420050 367420250 367421000
ACRO367420050EA 45.8 EUR
ACRO367420050 ACRO367420250 ACRO367421000
Dihidrogenofosfato de 2-aminoetilo 98%
Dihidrogenofosfato de 2-aminoetilo
Formula: C₂H₈NO₄P
MW: 141.0630 g/mol
Pto. de fusión: 241…243 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00008178
Núm. CAS: 1071-23-4
EINECS: 213-988-5
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %