Dihidrogenofosfato de 2-aminoetilo zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: O-Phosphorylethanolamine
MQ200
8.20061.0010 8.20061.0050
8.20061.0010EA 84.1 EUR
8.20061.0010 8.20061.0050
Dihidrogenofosfato de 2-aminoetilo zS, Sigma-Aldrich®
Dihidrogenofosfato de 2-aminoetilo
Formula: C₂H₈NO₄P
MW: 141.0630 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008178
Núm. CAS: 1071-23-4
EINECS: 213-988-5
UN: 3261
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 241 - 243 °C
Molar Mass 141.06 g/mol
Synonyms Colamine phosphoric acid, Ethanolamine dihydrogen phosphate, 2-Hydroxyethylammonium dihydrogen phosphate, O-Phosphoethanolamine
Hill Formula C2H8NO4P
Chemical Formula H2NCH2CH2OPO(OH)2