Tricloruro de tulio hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
11200.04
11200.09
11200.04EA
147
EUR
11200.04
11200.09
Tricloruro de tulio hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Tricloruro de tulio hidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 19423-86-0
Molecular Formula: Cl3Tm.xH2O
Formula Weight: 275.29(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,9394
MDL No.: MFCD00011283
Formula:
Cl₃Tm·H₂O MW: 293.309 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149877 Núm. CAS: 19423-86-0 EINECS: 236-904-9 Índice Merck: 14,9394 |