1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B21405.04 B21405.09
B21405.04EA 53.2 EUR
B21405.04 B21405.09
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane ≥97%
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
Purity: 97% CAS No.: 371-83-5 Molecular Formula: C5H4Br2F6 Formula Weight: 337.89 Refractive Index: 1.4632
Formula: C₅H₄Br₂F₆
MW: 337,89 g/mol
Densidad: 2,003
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236657
Núm. CAS: 371-83-5