Etilo 4-cloroacetoacetato 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate
177640500 177642500
ACRO177640500EA 33.5 EUR
ACRO177640500 ACRO177642500
Etilo 4-cloroacetoacetato 98%
Etilo 4-cloroacetoacetato
Formula: C₆H₉ClO₃
MW: 164,59 g/mol
Pto. Ebullición: 103 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 1,21 g/cm³
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000939
Núm. CAS: 638-07-3
EINECS: 211-317-0
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %