Etilo 4-cloroacetoacetato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15641.0B
A15641.18
A15641.30
A15641.0BEA
336
EUR
A15641.0B
A15641.18
A15641.30
Etilo 4-cloroacetoacetato ≥97%
Etilo 4-cloroacetoacetato
Purity: 97%
CAS No.: 638-07-3
Molecular Formula: C6H9ClO3
Formula Weight: 164.59
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.4520
Melting Point: -8°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 1761275
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00000939
Formula:
C₆H₉ClO₃ Pto. Ebullición: 220 °C Pto. de fusión: –8 °C Densidad: 1,212 Pto. de inflamación: 92 °C (198 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000939 Núm. CAS: 638-07-3 EINECS: 211-317-0 ADR: 8,II |