Metilo 4-cloroacetoacetato 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 4-chloro-3-oxobutanoate
241620250 241621000
ACRO241620250EA 64.7 EUR
ACRO241620250 ACRO241621000
Metilo 4-cloroacetoacetato 97%
Metilo 4-cloroacetoacetato
Formula: C₅H₇ClO₃
MW: 150,56 g/mol
Pto. Ebullición: 212…213 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 14…16 °C
Densidad: 1,28 g/cm³
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000938
Núm. CAS: 32807-28-6
EINECS: 251-230-5
UN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %