Metilo 4,4,4-trifluoroacetoacetato 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L10140.06
L10140.14
L10140.06EA
63.4
EUR
L10140.06
L10140.14
Metilo 4,4,4-trifluoroacetoacetato 95%
Metilo 4,4,4-trifluoroacetoacetato
Purity: 95%
CAS No.: 83643-84-9
Molecular Formula: C5H5F3O3
Formula Weight: 170.09
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.3720
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 1777343
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00041004
Formula:
C₅H₅F₃O₃ Pto. Ebullición: 117…118 °C Densidad: 1,340 Pto. de inflamación: 40 °C (104 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041004 Núm. CAS: 83643-84-9 UN: 3272 ADR: 3,III |