8-Amino-2-naftol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Amino-7-naphthol
A19404.03 A19404.06 A19404.14 A19404.A3 A19404.A1 A19404.A7
A19404.03EA 29 EUR
A19404.03 A19404.06 A19404.14 A19404.A3 A19404.A1 A19404.A7
8-Amino-2-naftol 98%
8-Amino-2-naftol
Purity: 98% CAS No.: 118-46-7 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Melting Point: 206-210° MDL No.: MFCD00004031
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Pto. de fusión: 206…210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004031
Núm. CAS: 118-46-7
EINECS: 204-252-4