Digoxina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
228120010
228120050
ACRO228120010EA
124
EUR
ACRO228120010
ACRO228120050
Digoxina 95%
Digoxina
Formula:
C₄₁H₆₄O₁₄ MW: 780.95 g/mol Pto. de fusión: 248…250 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003674 Núm. CAS: 20830-75-5 EINECS: 244-068-1 UN: 3462 ADR: 6.1 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (500 mg) (vacuum) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
HPLC | ≥94 % (on dried substance) |
Specific optical rotation | +10° to +13° (20°C, 589 nm) (c=2, anhydr. pyridine) (on dried substance) |