Digoxina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B21902.03 B21902.06 B21902.14
B21902.03EA 128 EUR
B21902.03 B21902.06 B21902.14
Digoxina 96%
Digoxina
Purity: 96% CAS No.: 20830-75-5 Molecular Formula: C41H64O14 Formula Weight: 780.95 Melting Point: ca 250° dec. Merck Reference: 14,3167 MDL No.: MFCD00003674
Formula: C₄₁H₆₄O₁₄
MW: 780.95 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 250 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003674
Núm. CAS: 20830-75-5
EINECS: 244-068-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II