1-(Etiltio)acetona 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L04142.06
L04142.14
L04142.06EA
60.8
EUR
L04142.06
L04142.14
1-(Etiltio)acetona 95%
1-(Etiltio)acetona
Purity: 95%
CAS No.: 20996-62-7
Molecular Formula: C5H10OS
Formula Weight: 118.20
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.4720
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1740830
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00026976
Formula:
C₅H₁₀OS MW: 118.20 g/mol Pto. Ebullición: 170…172 °C Pto. de inflamación: 52 °C (125 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00026976 Núm. CAS: 20996-62-7 EINECS: 244-143-9 ADR: 3 III |