1,3-Difluoroacetone ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H51145.03
H51145.06
H51145.03EA
107
EUR
H51145.03
H51145.06
1,3-Difluoroacetone ≥98%
1,3-Difluoroacetone
Purity: 98%
CAS No.: 453-14-5
Molecular Formula: C3H4F2O
Formula Weight: 94.06
Boiling Point: 101-102°
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD07368665
Formula:
C₃H₄F₂O MW: 94,06 g/mol Pto. Ebullición: 101…102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368665 Núm. CAS: 453-14-5 UN: 2929 ADR: 6.1,II |